(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Acetoxy-2-phenylacetic acid, (S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic Acid, (+)-O-Acetyl-L-mandelic Acid
A1454-25G A1454-5G
TCIAA1454-25GEA 162 EUR InStock
TCIAA1454-25G TCIAA1454-5G
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064215
Numéro CAS: 7322-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +151 to +155 deg (C=2, Aceton)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité