1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, Acetic Acid 1-Cyanovinyl Ester, 2-Acetoxyacrylonitrile
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A1477-25G A1477-5G
TCIAA1477-25GEA 1610 EUR InStock
TCIAA1477-25G TCIAA1477-5G
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Cyanovinyl acetate
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point d'éclair: 69°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001868
Numéro CAS: 3061-65-2
EINECS: 221-303-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité