Allylpalladium(II) chloride dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1479-1G A1479-500MG
TCIAA1479-1GEA 313 EUR InStock
TCIAA1479-1G TCIAA1479-500MG
Allylpalladium(II) chloride dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Allylpalladium(II) chloride dimer
Formule: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Numéro MDL: MFCD00044874
Numéro CAS: 12012-95-2
EINECS: 234-579-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité