N-Acetyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1494-25G A1494-5G
TCIAA1494-25GEA 362 EUR InStock
TCIAA1494-25G TCIAA1494-5G
N-Acetyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine ≥98.0% (par GC)
N-Acetyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024805
Numéro CAS: 6270-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité