L-Alanyl-L-proline
Fournisseur: TCI
TCIAA1495-5GEA 261 EUR InStock
TCIAA1495-5G
L-Alanyl-L-proline
Protéines et Peptides
  • Melting point: 171 °C
  • Specific rotation [a]20/D: –112 to –118° (C=2, H₂O)
  • Solubility in water: within almost transparency
  • EINECS: 236-795-8
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Ala-Pro-OH
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité