9-Acridinecarboxylic acid hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1505-1G A1505-5G
TCIAA1505-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA1505-1G TCIAA1505-5G
9-Acridinecarboxylic acid hydrate ≥97.0% (par HPLC)
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149578
Numéro CAS: 332927-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0% (calcd.on anh.substance)
Water 7.0 to 17.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité