Dimethyl-L-aspartate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1506-25G A1506-5G
TCIAA1506-25GEA 187 EUR InStock
TCIAA1506-25G TCIAA1506-5G
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dimethyl-L-aspartate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 197,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038878
Numéro CAS: 32213-95-9
EINECS: 250-957-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 118.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +13.0 deg (C=1.4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité