2-(4-Aminophenyl)ethylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1509-1G A1509-25G A1509-5G
TCIAA1509-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA1509-1G TCIAA1509-25G TCIAA1509-5G
2-(4-Aminophenyl)ethylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00008194
Numéro CAS: 13472-00-9
EINECS: 236-739-2
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité