Acide 3-aminophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1516-1G A1516-5G
TCIAA1516-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA1516-1G TCIAA1516-5G
Acide 3-aminophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-aminophtalique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro CAS: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e039f47e1b17d68c2bdc3e09438c2ec589cb699&vid=5e039f47e1b17d68c2bdc3e09438c2ec589cb699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité