2-(1-Benzyl-4-pipéridinyl)éthanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1517-25G A1517-5G
TCIAA1517-25GEA 605 EUR InStock
TCIAA1517-25G TCIAA1517-5G
2-(1-Benzyl-4-pipéridinyl)éthanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Aminoethyl)-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₄H₂₂N₂
Numéro MDL: MFCD02093423
Numéro CAS: 86945-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité