4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1520-25G A1520-5G
TCIAA1520-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA1520-25G TCIAA1520-5G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233535
Numéro CAS: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité