N-Acetyl-L-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A1541-25G A1541-5G
TCIAA1541-25GEA 118 EUR InStock
TCIAA1541-25G TCIAA1541-5G
N-Acetyl-L-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00063158
Numéro CAS: 2018-61-3
EINECS: 217-959-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité