4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic Acid 4-Vinylphenyl Ester, 4-Acetoxystyrene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A1551-25G A1551-5G
TCIAA1551-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAA1551-25G TCIAA1551-5G
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Vinylphenyl acetate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00075734
Numéro CAS: 2628-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité