Acide 3-acétoxy-2-méthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetoxy-o-toluic acid, 3-Acetoxy-o-toluic Acid, 3-Acetoxy-2-methylbenzoic Acid
A1558-25G A1558-5G
TCIAA1558-25GEA 103 EUR InStock
TCIAA1558-25G TCIAA1558-5G
Acide 3-acétoxy-2-méthylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00957176
Numéro CAS: 168899-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité