2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1560-25G A1560-5G
TCIAA1560-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA1560-25G TCIAA1560-5G
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₈N₄O
Numéro MDL: MFCD00052764
Numéro CAS: 1668-54-8
EINECS: 216-790-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité