4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-methylisoindoline-1,3-dione
A1561-25G A1561-5G
TCIAA1561-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA1561-25G TCIAA1561-5G
4-Amino-N-methylphthalimide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Amino-N-methylphthalimide
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012081
Numéro CAS: 2307-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité