1-Acetyladamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
A1571-25G A1571-5G
TCIAA1571-25GEA 183 EUR InStock
TCIAA1571-25G TCIAA1571-5G
1-Acetyladamantane ≥98.0% (par GC)
1-Acetyladamantane
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074739
Numéro CAS: 1660-04-4
EINECS: 216-761-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité