5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1573-25G A1573-5G
TCIAA1573-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA1573-25G TCIAA1573-5G
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate
Formule: C₃H₃BrN₂S
Numéro MDL: MFCD00012712
Numéro CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 157.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité