Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A1575-1G A1575-5G
TCIAA1575-1GEA 108 EUR InStock
TCIAA1575-1G TCIAA1575-5G
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Azobenzene-4,4'-dicarbonyl dichloride
Formule: C₁₄H₈Cl₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00053223
Numéro CAS: 10252-29-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité