Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1581-1G A1581-5G
TCIAA1581-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA1581-1G TCIAA1581-5G
Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl azobenzene-4,4'-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00496622
Numéro CAS: 5320-91-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 238.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité