2H-Benzotriazol-2-amine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1585-1G A1585-100MG
TCIAA1585-1GEA 558 EUR InStock
TCIAA1585-1G TCIAA1585-100MG
2H-Benzotriazol-2-amine ≥98.0% (par GC)
2H-Benzotriazol-2-amine
Formule: C₆H₆N₄
Numéro MDL: MFCD00724002
Numéro CAS: 1614-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité