3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 5-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole
A1594-25G A1594-5G
TCIAA1594-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAA1594-25G TCIAA1594-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Formule: C₄H₄N₄
MW: 108,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005237
Numéro CAS: 16617-46-2
EINECS: 240-665-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité