Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1595-25G A1595-5G
TCIAA1595-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA1595-25G TCIAA1595-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00006484
Numéro CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité