Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1598-1G A1598-5G
TCIAA1598-1GEA 117 EUR InStock
TCIAA1598-1G TCIAA1598-5G
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azobenzene-3,3'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₄
MW: 270,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844759
Numéro CAS: 621-18-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité