Aminoferrocene ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ferrocenylamine
A1601-100MG A1601-1G
TCIAA1601-100MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAA1601-100MG TCIAA1601-1G
Aminoferrocene ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Aminoferrocene
Formule: C₁₀H₂FeN
MW: 191,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844760
Numéro CAS: 1273-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité