Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid Diethoxymethyl Ester
A1608-25G A1608-5G
TCIAA1608-25GEA 192 EUR InStock
TCIAA1608-25G TCIAA1608-5G
Diethoxymethyl acetate ≥97.0% (par GC)
Diethoxymethyl acetate
Formule: C₇H₁₄O₄
MW: 162,19 g/mol
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00009229
Numéro CAS: 14036-06-7
EINECS: 237-873-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité