Tributyrate de glycérol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11830.30 A11830.18 A11830.0B
A11830.30EA 73.9 EUR InStock
A11830.30 A11830.18 A11830.0B
Tributyrate de glycérol ≥98%
Tributyrate de glycérol
Purity: 98% CAS No.: 60-01-5 Molecular Formula: C15H26O6 Formula Weight: 302.37 Flash Point: 174°(345°F) Refractive Index: 1.4358 Melting Point: -75° Boiling Point: 307-308° Beilstein Reference: 1714746 Merck Reference: 14,9620 MDL No.: MFCD00009392
Formule: C₁₅H₂₆O₆
Point d'ébullition: 307…308 °C
Point de fusion: –75 °C
Densité: 1.032
Point d'éclair: 174 °C (345 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009392
Numéro CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 14,9620
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité