Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Trimethylsilyl)methyl acetate, Acetic Acid Trimethylsilylmethyl Ester
A1613-25G A1613-5G
TCIAA1613-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA1613-25G TCIAA1613-5G
Trimethylsilylmethyl acetate ≥98.0% (par GC)
Trimethylsilylmethyl acetate
Formule: C₆H₁₄O₂Si
MW: 146,26 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00009650
Numéro CAS: 2917-65-9
EINECS: 220-849-2
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité