4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-4-aminopiperidine, 4-Amino-1-(4-methoxyphenethyl)piperidine, 1-(4-Methoxyphenethyl)-4-aminopiperidine
A1618-25G A1618-5G
TCIAA1618-25GEA 128 EUR InStock
TCIAA1618-25G TCIAA1618-5G
4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidine
Formule: C₁₄H₂₂N₂O
MW: 234,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631147
Numéro CAS: 85098-70-0
EINECS: 285-422-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité