(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1623-1G A1623-5G
TCIAA1623-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1623-1G TCIAA1623-5G
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00216656
Numéro CAS: 136030-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité