(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1624-1G A1624-5G
TCIAA1624-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA1624-1G TCIAA1624-5G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216655
Numéro CAS: 126456-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -45.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité