4-Acetamidopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Piperidin-4-yl)acetamide
A1653-25G A1653-5G
TCIAA1653-25GEA 404 EUR InStock
TCIAA1653-25G TCIAA1653-5G
4-Acetamidopiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Acetamidopiperidine
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Point de fusion: 141°C
Numéro MDL: MFCD05254805
Numéro CAS: 5810-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité