4-Acetamido-1-benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)acetamide
A1654-25G A1654-5G
TCIAA1654-25GEA 230 EUR InStock
TCIAA1654-25G TCIAA1654-5G
4-Acetamido-1-benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Acetamido-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O
MW: 232,33 g/mol
Point de fusion: 140°C
Numéro MDL: MFCD00247343
Numéro CAS: 50534-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité