1-(4-Pyridinyl)-4-pipéridinamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-1-(4-pyridyl)piperidine Dihydrochloride, 4-(4-Aminopiperidino)pyridine Dihydrochloride
A1655-1G A1655-5G
TCIAA1655-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAA1655-1G TCIAA1655-5G
1-(4-Pyridinyl)-4-pipéridinamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(4-Aminopiperidino)pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 250,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797043
Numéro CAS: 1169396-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité