4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Thiomorpholinoaniline 1',1'-Dioxide, 4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)aniline
A1669-1G A1669-5G
TCIAA1669-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA1669-1G TCIAA1669-5G
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Aminophenyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797046
Numéro CAS: 105297-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité