2-Méthoxybutyle acétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 2-Methoxybutyl Ester
A1675-25G A1675-5G
TCIAA1675-25GEA 442 EUR InStock
TCIAA1675-25G TCIAA1675-5G
2-Méthoxybutyle acétate ≥97.0% (par GC)
2-Méthoxybutyle acétate
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797047
Numéro CAS: 1173168-18-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité