4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 4-Methoxybutyl Ester
A1676-1G A1676-5G
TCIAA1676-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1676-1G TCIAA1676-5G
4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (par GC)
4-Methoxybutyl acetate
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD06797048
Numéro CAS: 15057-11-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité