2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A1678-1G A1678-5G
TCIAA1678-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA1678-1G TCIAA1678-5G
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formule: C₂₉H₃₂N₄O₅
MW: 516,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797049
Numéro CAS: 214467-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité