1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adamantane-1,3,5-triol, 1,3,5-Trihydroxyadamantane
A1682-250MG A1682-5G
TCIAA1682-250MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAA1682-250MG TCIAA1682-5G
1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (par GC)
1,3,5-Adamantanetriol
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276262
Numéro CAS: 99181-50-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité