1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isocyanic acid 1-Adamantyl Ester, 1-Adamantyl Isocyanate
A1706-1G A1706-5G
TCIAA1706-1GEA 128 EUR InStock
TCIAA1706-1G TCIAA1706-5G
1-Adamantyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
1-Adamantyl isocyanate
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,247 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134405
Numéro CAS: 4411-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité