Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A1735-1G A1735-5G
TCIAA1735-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA1735-1G TCIAA1735-5G
Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Adamantan-1-yl acrylate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD18072700
Numéro CAS: 121601-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité