9-Aminoanthracene ≥96.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Anthramine
A1748-100MG A1748-1G A1748-5G
TCIAA1748-100MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAA1748-100MG TCIAA1748-1G TCIAA1748-5G
9-Aminoanthracene ≥96.0% (par GC, azote total)
9-Aminoanthracene
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point de fusion: 170°C
Numéro MDL: MFCD00452690
Numéro CAS: 779-03-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité