2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethylamine
A1803-1G A1803-5G
TCIAA1803-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAA1803-1G TCIAA1803-5G
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanamine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂S
MW: 178,25 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro CAS: 89937-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=122cc41b0dc0766b899102178d70d0d8078bc7cf&vid=122cc41b0dc0766b899102178d70d0d8078bc7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité