3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(1,1-Dioxothiomorpholino)propylamine
A1804-1G A1804-5G
TCIAA1804-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA1804-1G TCIAA1804-5G
3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)-1-propanamine
Formule: C₇H₁₆N₂O₂S
MW: 192,28 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro CAS: 90000-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité