2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A1811-1G A1811-5G
TCIAA1811-1GEA 129 EUR InStock
TCIAA1811-1G TCIAA1811-5G
2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (par HPLC)
2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 168397-51-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -99.0 deg (C=0.5, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité