N-Aminosuccinimide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A1819-1G A1819-5G
TCIAA1819-1GEA 146 EUR InStock
TCIAA1819-1G TCIAA1819-5G
N-Aminosuccinimide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Aminosuccinimide hydrochloride
Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 150,56 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 108906-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité