Anthra[2,3-c]furane-1,3-dione ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1834-100MG A1834-500MG
TCIAA1834-100MGEA 110 EUR InStock
TCIAA1834-100MG TCIAA1834-500MG
Anthra[2,3-c]furane-1,3-dione ≥93.0% (par GC)
Anthra[2,3-c]furane-1,3-dione
Formule: C₁₆H₈O₃
MW: 248,24 g/mol
Numéro CAS: 6812-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité