2-Anthraceneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
A1843-1G A1843-5G
TCIAA1843-1GEA 107 EUR InStock
TCIAA1843-1G TCIAA1843-5G
2-Anthraceneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Anthraceneboronic acid
Formule: C₁₄H₁₁BO₂
Numéro MDL: MFCD07784001
Numéro CAS: 141981-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité