2-Acétyl-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
A1853-1G A1853-5G
TCIAA1853-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA1853-1G TCIAA1853-5G
2-Acétyl-5,5-diméthyl-1,3-cyclohexanedione ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467663
Numéro CAS: 1755-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité