4-Acetamidopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Pyridin-4-yl)acetamide, N-(4-Pyridyl)acetamide
A1883-25G A1883-5G
TCIAA1883-25GEA 218 EUR InStock
TCIAA1883-25G TCIAA1883-5G
4-Acetamidopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Acetamidopyridine
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00720126
Numéro CAS: 5221-42-1
EINECS: 226-018-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité